Merck
Página inicialSegurança de produtosFrases de perigo e precaução
Frases de perigo e precaução
Frases de perigo
Existem 72 frases de perigos individuais e 17 combinadas - elas recebem um código alfanumérico exclusivo que consiste de uma letra e três números, conforme segue:
  • a letra “H” (para “frase de perigo”);
  • um número designando o tipo de perigo, conforme segue:
    • “2” para perigos físicos
    • "3" para perigos à saúde
    • “4” para perigos ao meio ambiente
  • dois números que correspondem à numeração sequencial de perigos decorrentes das propriedades intrínsecas da substância ou mistura, tais como propriedades explosivas (códigos de 200 a 210), inflamabilidade (códigos de 220 a 230), etc.
Código
Frases de perigoClasse de perigoCategoriaPalavra de advertênciaCódigos P
H200Explosivo instávelExplosivosExplosivo instávelPerigoP201, P202, P281, P372, P373, P380,
P401, P501
H201Explosivo; perigo de explosão em massaExplosivosDivisão 1.1PerigoP210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501
H202Explosivo; perigo grave de projeçãoExplosivosDivisão 1.2PerigoP210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501
H203Explosivo; perigo de incêndio, deslocamento de ar ou projeçõesExplosivosDivisão 1.3PerigoP210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501
H204Perigo de incêndio ou projeçõesExplosivosDivisão 1.4AtençãoP210, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P374, P401, P501
H205Perigo de explosão em massa em caso de incêndioExplosivosDivisão 1.5
Divisão 1.6
PerigoP210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501
H220Gás extremamente inflamávelGases inflamáveisCategoria 1PerigoP210, P377, P381, P403
H221Gás inflamávelGases inflamáveisCategoria 2AtençãoP210, P377, P381, P403
H222Aerossol extremamente inflamávelAerossóis inflamáveisCategoria 1PerigoP210, P211, P251, P410+P412
H223Aerossol inflamávelAerossóis inflamáveisCategoria 2AtençãoP210, P211, P251, P410+P412
H224Líquido e vapor extremamente inflamáveisLíquidos inflamáveisCategoria 1PerigoP210,P233, P240, P241, P242, P243, P280, P303+ P361+P353, P370+P378,
P403+P235, P501
H225Líquido e vapor altamente inflamáveisLíquidos inflamáveisCategoria 2Perigo
H226Líquido e vapor inflamáveisLíquidos inflamáveisCategoria 3Atenção
H227Líquido combustívelLíquidos inflamáveisCategoria 4AtençãoP210, P280, P370+P378, P403+P235, P501
H228Sólido inflamávelSólidos inflamáveisCategoria 1PerigoP210, P240,P241, P280, P370+P378
H228Sólido inflamávelSólidos inflamáveisCategoria 2Atenção
H240Pode explodir sob ação do calorSubstâncias e misturas autorreativas;
e peróxidos orgânicos
Tipo APerigoP210, P220, P234, P280, P370+ P378, P370+ P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501
H241Pode explodir ou incendiar sob ação do calorSubstâncias e misturas autorreativas;
e peróxidos orgânicos
Tipo BPerigoP210, P220, P234, P280, P370+P378, P370+ P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501
H242Pode incendiar sob ação do calorSubstâncias e misturas autorreativas;
e peróxidos orgânicos
Tipo C, D,PerigoP210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501
H242Pode incendiar sob ação do calorSubstâncias e misturas autorreativas;
e peróxidos orgânicos
Tipo E, F
Tipo G
AtençãoP210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501
H250Inflama-se espontaneamente em contato com o arLíquidos pirofóricos; sólidos pirofóricosCategoria 1PerigoP210, P222, P280, P302+P334, P370+P378, P422
H251Sujeito a autoaquecimento, pode se inflamarSubstâncias e misturas sujeitas a autoaquecimento
Categoria 1Perigo
H252Sujeito a autoaquecimento em grandes quantidades, pode se inflamarSubstâncias e misturas sujeitas a autoaquecimento
Categoria 2AtençãoP235+P410, P280, P407, P413, P420
H260Em contato com a água desprende gases inflamáveis que podem inflamar-se espontaneamenteSubstâncias e misturas
que, em contato com a água,
desprendem gases inflamáveis
Categoria 1Perigo
H261Em contato com a água desprende gases inflamáveisSubstâncias e misturas
que, em contato com a água,
desprendem gases inflamáveis
Categoria 2PerigoP223, P231+P232, P280, P335+ P334, P370+P378, P402+P404, P501
H261Em contato com a água desprende gases inflamáveisSubstâncias e misturas
que, em contato com a água,
desprendem gases inflamáveis
Categoria 3AtençãoP231+P232, P280, P370+P378, P402+P404, P501
H270Pode provocar ou agravar um incêndio, oxidanteGases comburentesCategoria 1PerigoP220, P244, P370+P376, P403
H271Pode provocar incêndio ou explosão, muito comburenteLíquidos comburentes; sólidos comburentesCategoria 1PerigoP210, P220, P221, P280, P283, P306+P360, P371+P380+P375, P370+P378, P501
H272Pode agravar um incêndio, comburenteLíquidos comburentes; sólidos comburentesCategoria 2Perigo
H272Pode agravar um incêndio, comburenteLíquidos comburentes; Sólidos comburentesCategoria 3AtençãoP210, P220, P221P280, P370+P378,
P501
H280Contém gás sob pressão: pode explodir sob a ação do calorGases sob pressãoGás comprimido
Gás liquefeito
Gás dissolvido
AtençãoP410+P403
H281Contém gás refrigerado: pode causar queimaduras ou lesões criogênicasGases sob pressãoGás liquefeito
refrigerado
AtençãoP282, P336, P315, P403
H290Pode ser corrosivo para os metaisCorrosivo para os metaisCategoria 1AtençãoP234, P390, P404
H300Fatal se ingeridoToxicidade aguda, oralCategoria 1, 2PerigoP264, P270, P301+P310, P321, P330,
P405, P501
H301Tóxico se ingeridoToxicidade aguda, oralCategoria 3PerigoP264, P270, P301+P310, P321, P330,
P405, P501
H302Nocivo se ingeridoToxicidade aguda, oralCategoria 4AtençãoP264, P270, P301+P312, P330, P501
H303Pode ser nocivo se ingeridoToxicidade aguda, oralCategoria 5 P312
H304Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratóriasPerigo por aspiraçãoCategoria 1Perigo
H305Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratóriasPerigo por aspiraçãoCategoria 2AtençãoP301+P310, P331, P405, P501
H310Fatal em contato com a peleToxicidade aguda, dérmicaCategoria 1, 2PerigoP262, P264, P270, P280, P302+P350, P310, P322, P361, P363, P405, P501
H311Tóxico em contato com a peleToxicidade aguda, dérmicaCategoria 3PerigoP280, P302+P352, P312, P322, P361, P363, P405, P501
H312Nocivo em contato com a peleToxicidade aguda, dérmicaCategoria 4AtençãoP280,P302+P352, P312, P322, P363, P501
H313Pode ser nocivo em contato com a peleToxicidade aguda, dérmicaCategoria 5 P312
H314Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhosCorrosão/irritação à peleCategoria 1A, B, CPerigoP260,P264, P280, P301+P330+ P331,
P303+P361+P353, P363, P304+P340, P310, P321, P305+ P351+P338, P405, P501
H315Provoca irritação à peleCorrosão/irritação à peleCategoria 2AtençãoP264, P280, P302+P352, P321, P332+P313, P362
H316Provoca irritação leve à peleCorrosão/irritação à peleCategoria 3AtençãoP332+P313
H317Pode provocar reações alérgicas na peleSensibilização na peleCategoria 1AtençãoP261, P272, P280, P302+P352, P333+P313, P321, P363, P501
H318Provoca lesões oculares gravesLesões oculares/irritação ocular gravesCategoria 1PerigoP280, P305+P351+P338, P310
H319Provoca irritação ocular graveLesões oculares/irritação ocular gravesCategoria 2AAtençãoP264, P280, P305+P351+P338, P337+P313P
H320Provoca irritação ocularLesões oculares/irritação ocular gravesCategoria 2BAtençãoP264, P305+P351+P338,
P337+P313
H330Fatal se inaladoToxicidade aguda, inalaçãoCategoria 1, 2PerigoP260, P271, P284, P304+P340, P310, P320, P403+P233, P405, P501
H331Tóxico se inaladoToxicidade aguda, inalaçãoCategoria 3PerigoP261, P271, P304+P340, P311, P321, P403+P233, P405, P501
H332Nocivo se inaladoToxicidade aguda, inalaçãoCategoria 4AtençãoP261, P271, P304+P340, P312
H333Pode ser nocivo se inaladoToxicidade aguda, inalaçãoCategoria 5 P304+P312
H334Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratóriasSensibilização respiratóriaCategoria 1PerigoP261, P285, P304+P341, P342+P311, P501
H335Pode provocar irritação das vias respiratóriasToxicidade para órgãos-alvo específicos,
exposição única;
Irritação das vias respiratórias
Categoria 3Atenção
H336Pode provocar sonolência ou vertigemToxicidade para órgãos-alvo
específicos, exposição única;
Efeitos narcóticos
Categoria 3AtençãoP261, P271, P304+P340, P312, P403+P233, P405, P501
H340Pode provocar defeitos genéticosMutagenicidade em células germinativasCategoria 1A, 1BPerigo
H341Suspeito de provocar defeitos genéticosMutagenicidade em células germinativasCategoria 2AtençãoP201,P202, P281, P308+P313, P405, P501
H350Pode provocar câncerCarcinogenicidadeCategoria 1A, 1BPerigo
H351Suspeito de provocar câncerCarcinogenicidadeCategoria 2AtençãoP201, P202, P281, P308+P313, P405, P501
H360Pode prejudicar a fertilidade ou o fetoToxicidade reprodutivaCategoria 1A, 1BPerigo
H361Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o fetoToxicidade reprodutivaCategoria 2AtençãoP201, P202, P281, P308+P313, P405, P501
H362Pode ser nocivo às crianças alimentadas com leite maternoToxicidade reprodutiva,
efeitos sobre ou por meio da lactação
Categoria adicional P201, P260, P263, P264, P270, P308+P313
H370Provoca danos aos órgãosToxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição únicaCategoria 1PerigoP260, P264, P270, P307+P311, P321, P405, P501
H371Pode provocar danos aos órgãosToxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição únicaCategoria 2AtençãoP260, P264, P270, P309+P311, P405, P501
H372Provoca danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongadaToxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição repetidaCategoria 1PerigoP260, P264, P270, P314, P501
H373Pode provocar danos a órgãos por exposição repetida ou prolongadaToxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição repetidaCategoria 2AtençãoP260, P314, P501
H400Muito tóxico para os organismos aquáticosPerigoso para o ambiente
aquático, perigo agudo
Categoria 1AtençãoP273, P391, P501
H401Tóxico para os organismos aquáticosPerigoso para o ambiente
aquático, perigo agudo
Categoria 2 P273, P501
H402Nocivo para os organismos aquáticosPerigoso para o ambiente
aquático, perigo agudo
Categoria 3
H410Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongadosPerigoso para o ambiente
aquático, perigo crônico (longa duração)
Categoria 1AtençãoP273, P391, P501
H411Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongadosPerigoso para o ambiente
aquático, perigo crônico (longa duração)
Categoria 2
H412Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongadosPerigoso para o ambiente
aquático, perigo crônico (longa duração)
Categoria 3
H413Pode provocar efeitos nocivos prolongados para os organismos aquáticosPerigoso para o ambiente
aquático, perigo crônico (longa duração)
Categoria 4 P273, P501
H420Provoca danos à saúde pública e ao meio ambiente pela destruição
da camada de ozônio atmosférica
Nocivo à camada de ozônioCategoria 1AtençãoP502
Frases de risco adicionais - remanescentes da UE
EUH001Explosivo quando seco
EUH006Explosivo em contato ou sem contato com o ar
EUH014Reage violentamente em contato com a água
EUH018Durante a utilização pode se formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável
EUH019Pode formar peróxidos explosivos
EUH029Em contato com a água libera gases tóxicos
EUH031Em contato com ácidos libera gases tóxicos
EUH032Em contato com ácidos libera gases muito tóxicos
EUH044Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado
EUH059Nocivo à camada de ozônio
EUH066A exposição repetida pode causar ressecamento ou rachaduras à pele
EUH070Tóxico em contato com os olhos
Frases de precaução
Existem 116 frases de precaução individuais e 33 combinadas - elas recebem um código alfanumérico exclusivo que consiste de uma letra e três números, conforme segue:
  • a letra “P” (para “frase de precaução”);
  • um número designando o tipo de frase de precaução, conforme segue:
    • "1" para frases de precaução gerais
    • "2" para frases de precaução preventivas
    • "3" para frases de precaução de resposta
    • "4" para frases de precaução de armazenamento
    • "5" para frases de precaução de descarte
  • dois números (correspondendo à numeração sequencial de frases de precaução)
Geral
P101Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo do produto.
P102Mantenha fora do alcance das crianças.
P103Leia o rótulo antes de utilizar o produto.
Prevenção
P201Obtenha instruções especiais antes da utilização.
P202Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
P210Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. — Não fume.
P211Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.
P212Evite o aquecimento em ambiente fechado ou a redução do agente dessensibilizante.
P220Mantenha/guarde afastado de roupas/…/materiais combustíveis.
P221Tome todas as precauções para não misturar com materiais combustíveis/…
P222Não deixe entrar em contato com o ar.
P223Não deixe entrar em contato com água, pois haverá reação violenta e possível incêndio.
P230Mantenha úmido com…
P231Manuseie em atmosfera de gás inerte.
P232Proteja da umidade.
P233Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P234Conserve somente no recipiente original.
P235Mantenha em local fresco.
P240Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências.
P241Utilize equipamento elétrico/de ventilação/de iluminação/…/à prova de explosão.
P242Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.
P243Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.
P244Mantenha válvulas e conexões isentas de óleos e graxas.
P250Não submeta à abrasão/choque/…/fricção.
P251Recipiente pressurizado: Não perfure ou queime, mesmo após o uso.
P260Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P261Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P262Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa.
P263Evite o contato durante a gravidez/amamentação.
P264Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.
P264Lave a pele cuidadosamente após o manuseio.
P270Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
P271Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P272A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P273Evite a liberação para o meio ambiente.
P280Use luvas de proteção/roupas de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P281Use o equipamento de proteção individual exigido.
P282Use luvas de proteção contra o frio/proteção facial/proteção ocular.
P283Use roupa resistente a/retardadora de fogo/chama.
P284Use equipamento de proteção respiratória.
P285Em caso de ventilação inadequada, use equipamento de proteção respiratória.
P231 + P232Manuseie em atmosfera de gás inerte. Proteja da umidade.
P235 + P410Mantenha em local fresco. Mantenha ao abrigo da luz solar.
Resposta
P301EM CASO DE INGESTÃO:
P304EM CASO DE INALAÇÃO:
P305EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:
P306EM CASO DE CONTATO COM A ROUPA:
P307EM CASO DE exposição:
P308EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição:
P309EM CASO DE exposição ou indisposição:
P310Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P311Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
P312Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
P313consulte um médico.
P314Em caso de mal-estar, consulte um médico.
P315Consulte imediatamente um médico.
P320É urgente um tratamento específico (veja … neste rótulo).
P321Tratamento específico (veja … neste rótulo).
P322Medidas específicas (veja … neste rótulo).
P330Enxágue a boca.
P331NÃO provoque vômito.
P332Em caso de irritação cutânea:
P333Em caso de irritação ou erupção cutânea:
P334Mergulhe em água fria/aplique compressas úmidas.
P335Remova da pele as partículas soltas.
P336Descongele com água morna as áreas afetadas. Não esfregue a área afetada.
P337Caso a irritação ocular persista:
P338No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P340Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P341Em caso de dificuldade respiratória, remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso
P342Em caso de sintomas respiratórios:
P350Lave gentilmente com água e sabão em abundância.
P351Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos.
P352Lave com água e sabão em abundância.
P353Enxágue a pele com água/tome uma ducha.
P360Enxágue imediatamente com água em abundância a roupa e a pele contaminadas antes de se despir
P361Retire imediatamente toda a roupa contaminada.
P362Retire a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.
P363Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.
P370Em caso de incêndio:
P371Em caso de incêndio de grandes proporções:
P372Risco de explosão em caso de incêndio.
P373NÃO combata o fogo quando ele atingir explosivos.
P374Combata o incêndio tomando as precauções normais, a uma distância razoável.
P376Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Gases comburentes (seção 2.4) 1
P377Vazamento de gás com chamas: Não apague, a menos que se possa conter o vazamento com segurança.
P378Para a extinção utilize...
P380Abandone a área.
P381Elimine todas as fontes de ignição se puder ser feito com segurança.
P390Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais.
P391Recolha o material derramado. Perigoso para o ambiente aquático
P301 + P310EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P301 + P312EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P301 + P330 + P331EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito.
P302 + P334EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Mergulhe em água fria/ aplique compressas úmidas.
P302 + P350EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.
P302 + P352EM CASO DE CONTATO COM A PELE: lave com água e sabão em abundância.
P303 + P361 + P353EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a PELE com água/ tome uma ducha.
P304 + P312EM CASO DE INALAÇÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
P304 + P340EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P304 + P341EM CASO DE INALAÇÃO: Em caso de dificuldade respiratória, remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P305 + P351 + P338EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P306 + P360EM CASO DE CONTATO COM A ROUPA: Enxague imediatamente com água em abundância a ROUPA e a PELE contaminadas antes de se despir.
P307 + P311EM CASO DE exposição: contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P308 + P313EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.
P309 + P311EM CASO DE exposição ou de indisposição: contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P332 + P313EM CASO DE irritação CUTÂNEA: Consulte um médico.
P333 + P313EM CASO DE de irritação ou erupção CUTÂNEA: Consulte um médico.
P335 + P334Remova da pele as partículas soltas. Mergulhe em água fria/ aplique compressas úmidas.
P337 + P313CASO a irritação ocular persista: consulte um médico.
P342 + P311EM CASO DE sintomas respiratórios: contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P370 + P376Em caso de incêndio: Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança.
P370 + P378Em caso de incêndio: Para a extinção utilize...
P370 + P380Em caso de incêndio: Abandone a área.
P370 + P380 + P375Em caso de incêndio: Abandone a área. Combata o incêndio à distância, devido ao risco de explosão.
P371 + P380 + P375Em caso de incêndio de grandes proporções: Abandone a área. Combata o incêndio à distância, devido ao risco de explosão.
Armazenamento
P401Armazene …
P402Armazene em local seco.
P403Armazene em local bem ventilado.
P404Armazene em recipiente fechado.
P405Armazene em local fechado à chave.
P406Armazene num recipiente resistente à corrosão/… com um revestimento interno resistente.
P407Respeite as distâncias mínimas entre pilhas/paletes.
P410Mantenha ao abrigo da luz solar.
P411Armazene a uma temperatura não superior a… oC/…oF.
P412Não exponha a temperaturas superiores a 50 oC/ 122 oF.
P413Armazene quantidades a granel superiores a… kg a uma temperatura não superior a… oC/… oF.
P420Armazene afastado de outros materiais.
P422Armazene o conteúdo em …
P402 + P404Armazene em local seco. Armazene em recipiente fechado.
P403 + P233Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P403 + P235Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
P410 + P403Mantenha ao abrigo da luz solar. Armazene em local bem ventilado.
P410 + P412Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50 oC/122 oF.
P411 + P235Armazene a uma temperatura não superior a… oC/…oF. Mantenha em local fresco.
Descarte
P501Descarte o conteúdo/recipiente em …
P502Solicite informações ao fabricante/fornecedor sobre recuperação/reciclagem.
Pictogramas e códigos de perigo
Comparado com o sistema atual da UE, a mudança mais perceptível são os pictogramas (antigos símbolos de perigo). Embora a maior parte dos pictogramas do GHS tenha um equivalente no sistema antigo, os pictogramas GHS 04, GHS 07 e GHS 08 são completamente novos.
O sistema GHS se baseia em 16 classes de perigos físicos, 10 classes de perigos à saúde e 3 classes de perigos ambientais, e comporta os elementos de comunicação que se seguem:
Descrição
Pictograma
Classe de perigo e categoria de perigo:
Bomba explodindo
GHS01
Explosivos instáveis
Explosivos das divisões 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Substâncias e misturas autorreativas, tipos A,B
Peróxidos orgânicos, tipos A,B
Perigo de incêndio ou projeções, divisão 1.5
Pode ocorrer explosão em massa em caso de incêndio, divisão 1.6
Chama
GHS02
Gases inflamáveis, categoria 1
Aerossóis inflamáveis, categorias 1,2
Líquidos inflamáveis, categorias 1,2,3
Sólidos inflamáveis, categorias 1,2
Substâncias e misturas autorreativas, tipos B,C,D,E,F
Líquidos pirofóricos, categoria 1
Sólidos pirofóricos, categoria 1
Substâncias e misturas sujeitas a autoaquecimento, categorias 1,2
Substâncias e misturas que, em contato com a água,
desprendem gases inflamáveis, categorias 1,2,3
Peróxidos orgânicos, tipos B,C,D,E,F
Chama sobre círculo
GHS03
Gases comburentes, categoria 1
Líquidos comburentes, categorias 1,2,3
Cilindro de gás
GHS04
Gases sob pressão:
- Gases comprimidos
- Gases liquefeitos
- Gases liquefeitos refrigerados
- Gases dissolvidos
Corrosão
GHS05
Corrosivo para os metais, categoria 1
Corrosão à pele, categorias 1A,1B,1C
Lesões oculares graves, categoria 1
Crânio e ossos cruzados
GHS06
Toxicidade aguda (oral, dérmica, por inalação), categorias 1,2,3
Ponto de exclamação
GHS07
Toxicidade aguda (oral, dérmica, por inalação), categoria 4
Irritação cutânea, categoria 2
Irritação ocular, categoria 2
Sensibilização cutânea, categoria 1
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única, categoria 3
Perigoso à saúde
GHS08
Sensibilização respiratória, categoria 1
Mutagenicidade em células germinativas, categorias 1A,1B,2
Carcinogenicidade, categorias 1A,1B,2
Toxicidade reprodutiva, categorias 1A,1B,2
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única, categorias 1,2
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida, categorias 1,2
Perigo por aspiração, categoria 1
Meio ambiente
GHS09
Perigoso ao ambiente aquático
- Perigo agudo, categoria 1
- Perigo crônico, categorias 1,2