Merck
BDPH9BCC6E07
Bide Pharmatech
(Chlorodifluoromethoxy)benzene
Sinônimo(s):
[chloro(difluoro)methoxy]benzene
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula linear:
C7H5O1Cl1F2
Número CAS:
Peso molecular:
178.57
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Inchi Key
UCFJMYVFTUOACF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Chlorodifluoromethoxy)benzene
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)