Merck
BDPH9BCC7939
Bide Pharmatech
5-Ethynylbenzofuran
Sinônimo(s):
5-ethynyl-1-benzofuran
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula linear:
C10H6O1
Número CAS:
Peso molecular:
142.16
MDL number:
Entrar para consultar seus preços
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C10H6O/c1-2-8-3-4-10-9(7-8)5-6-11-10/h1,3-7H
Inchi Key
NFOIHYYIUMHKKC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Ethynylbenzofuran
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)