Merck
BDPH9BCC88DE
Bide Pharmatech
(3-Chlorophenyl)carbonohydrazonoyl dicyanide
Sinônimo(s):
2-[(3-chlorophenyl)hydrazono]malononitrile
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula linear:
C9H5N4Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
204.62
MDL number:
Entrar para consultar seus preços
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
Inchi Key
UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: powder
Still not finding the right product?
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)