Merck
BDPH9BCCD53E
Bide Pharmatech
1-Heptanol
Sinônimo(s):
1-heptanol
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula linear:
C7H16O1
Número CAS:
Peso molecular:
116.2
MDL number:
Entrar para consultar seus preços
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Inchi Key
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid Colour: colourless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Heptanol
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)