Merck
BDPH9BCD0D99
Bide Pharmatech
4-Methyl-3-phenylpyridine
Sinônimo(s):
4-methyl-3-phenylpyridine
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula linear:
C12H11N1
Número CAS:
Peso molecular:
169.23
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C12H11N/c1-10-7-8-13-9-12(10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Inchi Key
YDJITZMUZXZCBI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-3-phenylpyridine
Declarações de precaução
Palavra de aviso
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
hstatements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)