Merck
BDPH9BCD19F2
Bide Pharmatech
2-Iminothiolane hydrochloride
Sinônimo(s):
dihydro-2(3H)-thiophenimine hydrochloride
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula linear:
C4H8N1Cl1S1
Número CAS:
Peso molecular:
137.63
MDL number:
Entrar para consultar seus preços
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h2H,1,3,5H2;1H
Inchi Key
HIQWKSAWCPDJSL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Iminothiolane hydrochloride
hstatements
Palavra de aviso
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)