Merck
BDPH9BCD234A
Bide Pharmatech
Hexadecane
Sinônimo(s):
hexadecane
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula linear:
C16H34
Número CAS:
Peso molecular:
226.45
MDL number:
Entrar para consultar seus preços
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Inchi Key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to white Liquid or Solid
Melting Point
18C at mmHg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecane
Declarações de precaução
Palavra de aviso
Danger
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)