Merck
BDPH9BCD53F3
Bide Pharmatech
Dodecyl alcoho
Sinônimo(s):
1-dodecanol
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula linear:
C12H26O1
Número CAS:
Peso molecular:
186.34
MDL number:
Entrar para consultar seus preços
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Inchi Key
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecyl alcoho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)