Merck
BDPH9BCDBC33
Bide Pharmatech
2-(Pyridin-3-yl)aniline
Sinônimo(s):
2-(3-pyridinyl)aniline
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula linear:
C11H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
170.21
MDL number:
Entrar para consultar seus preços
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C11H10N2/c12-11-6-2-1-5-10(11)9-4-3-7-13-8-9/h1-8H,12H2
Inchi Key
MTYHJHATMPCNLW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Pyridin-3-yl)aniline
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)