Merck
BDPH9BCDFD06
Bide Pharmatech
1-(Azetidin-3-yl)-1H-imidazole hydrochloride
Sinônimo(s):
1-(azetidin-3-yl)-1H-imidazole hydrochloride
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula linear:
C6H10N3Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
159.62
MDL number:
O produto BDPH9BCDFD06 não é vendido atualmente em seu país.
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c1-2-9(5-7-1)6-3-8-4-6;/h1-2,5-6,8H,3-4H2;1H
Inchi Key
LOXVISDLNHWOKO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)