Pular para o conteúdo
ENA447957504
Enamine
4-aminocyclohexane-1-sulfonic acid
Sinônimo(s):
4-aminocyclohexanesulfonic acid
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula linear:
C6H13O3N1S1
Número CAS:
Peso molecular:
179.24
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C6H13NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h5-6H,1-4,7H2,(H,8,9,10)
Inchi Key
RFUPCOHASVQTME-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95
Storage temp.
RT
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)