Sobre este item
EC Number:
205-853-4
UNSPSC Code:
41116107
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
−20°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de inflamação (°C)
106 °C - closed cup
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?