MilliporeSigma
AABH93DE453E
AA BLOCKS, INC.
Hydroxypyruvic acid
Synonyme(s) :
(2E)-2,3-dihydroxy-2-propenoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C3H4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.06
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C3H4O4/c4-1-2(5)3(6)7/h4H,1H2,(H,6,7)
Inchi Key
HHDDCCUIIUWNGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US