MilliporeSigma
Passer à
391069
Trichlorocyclohexylsilane
98%
Synonyme(s) :
Cyclohexyltrichlorosilane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11Cl3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.60
EC Number:
202-639-2
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2935257
MDL number:
Assay:
98%
assay
98%
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
90 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
Cl[Si](Cl)(Cl)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl3Si/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI key
SIPHWXREAZVVNS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter