Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
1 ea | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 233,00 $ |
A propos de cet article
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41103811
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific BR5000-STACK
233,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidermanufacturer/tradename
Benchmark Scientific BR5000-STACK
compatibility
BMSB3D5000, BMSB3D5000E, BMSB3D5000EUK
General description
Optional Stacking Platform with Flat Mat workable clearance 3.5 inches and maximum clearance of 4.5 inches.
Legal Information
Everlast is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description - | description AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug | description AC/DC input 230 V AC, UK plug | description AC/DC input 230 V AC, Schuko plug |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR5000-STACK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR5000 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR5000-E-UK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR5000-E |
| compatibility BMSB3D5000, BMSB3D5000E, BMSB3D5000EUK | compatibility - | compatibility - | compatibility - |