Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
GF46855963-1EA
1 520,00 $
1 520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
A propos de cet article
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderForme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 468-559-63
L × diam.
10 m × 0.2 mm
1 of 4
Cet article | GF56996072 | GF82151726 | GF48288055 |
|---|---|---|---|
| form wire | form wire | form wire | form wire |
| manufacturer/tradename Goodfellow 468-559-63 | manufacturer/tradename Goodfellow 569-960-72 | manufacturer/tradename Goodfellow 821-517-26 | manufacturer/tradename Goodfellow 482-880-55 |
| L × diam. 10 m × 0.2 mm | L × diam. 20 m × 0.2 mm | L × diam. 200 m × 0.02 mm | L × diam. 2 m × 0.2 mm |