MilliporeSigma
Passer à
GF53111663
Tungsten
insulated wire, 1m, conductor diameter 0.075mm, insulation thickness 0.02mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.9%
Synonyme(s) :
Tungsten, W 005810, W
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
644,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
W
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.84
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141747
MDL number:
eCl@ss:
38180901
644,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
99.9%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 531-116-63
resistivity
4.9 μΩ-cm, 20°C
L × diam. × thickness
1 m × 0.075 mm × 0.02 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[W]
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
267562GF29433348GF55004666
Tungsten insulated wire, 1m, conductor diameter 0.075mm, insulation thickness 0.02mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.9%
GF53111663
Tungsten
Tungsten wire reel, 25m, diameter 0.75mm, clean, 99.95%
GF29433348
Tungsten
Tungsten wire reel, 500m, diameter 0.125mm, clean, 99.95%
GF55004666
Tungsten
description
insulated wire, 1m, conductor diameter 0.075mm, insulation thickness 0.02mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.9%
description
wire, diam. 1.0 mm, 99.99% trace metals basis
description
wire reel, 25m, diameter 0.75mm, clean, 99.95%
description
wire reel, 500m, diameter 0.125mm, clean, 99.95%
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
assay
99.9%
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.95%
assay
99.95%
manufacturer/tradename
Goodfellow 531-116-63
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Goodfellow 294-333-48
manufacturer/tradename
Goodfellow 550-046-66
mp
3410 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
5660 °C (lit.)
bp
5660 °C (lit.)
bp
5660 °C (lit.)
bp
5660 °C (lit.)