MilliporeSigma
Passer à
GF76364983
Nickel
foil, 25x25mm, thickness 0.5mm, as rolled, 99.999%
Synonyme(s) :
Nickel, NI000605
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
Ni
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141729
MDL number:
eCl@ss:
38190701
Plus de détails sur ce produit GF76364983 Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
99.999%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 763-649-83
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
25 x 25 mm × 0.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable