MilliporeSigma
Passer à
GF79110604
Silver
tube, 1000mm, outside diameter 5.0mm, inside diameter 4.5mm, wall thickness 0.25mm, as drawn, 99.95+%
Synonyme(s) :
Silver, AG007260
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
Ag
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141740
MDL number:
Plus de détails sur ce produit GF79110604 Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
99.95%
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 791-106-04
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × wall thickness
1000 mm × 0.25 mm
O.D. × I.D.
5.0 mm × 4.5 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable