MilliporeSigma
Passer à
GF80791106
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
sheet, 150 x 150mm, 3.2mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE043200
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101712
eCl@ss:
38190401
Plus de détails sur ce produit GF80791106 Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
foil
composition
Fe54Ni29Co17
reaction suitability
core: cobalt, core: iron, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 807-911-06
size × thickness
150 x 150 mm × 3.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17