MilliporeSigma
Passer à
GF96886355
Alumina
bolt, size m6 x 10 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
Synonyme(s) :
AL60BO61
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
2 200,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
31161620
eCl@ss:
38190401
2 200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
packaging
pkg of 25
manufacturer/tradename
Goodfellow 968-863-55
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
GF43225860GF26996833GF39120814
Alumina bolt, size m6 x 10 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
GF96886355
Alumina
Alumina Bolt, size m6 x 10 mm, length 10 pcs, head style hexagonal
GF43225860
Alumina
Alumina rod, 5.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
GF26996833
Alumina
Alumina sheet, thickness 0.15 mm, size 50 × 50 mm, purity 96.%
GF39120814
Alumina
description
bolt, size m6 x 10 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
description
Bolt, size m6 x 10 mm, length 10 pcs, head style hexagonal
description
rod, 5.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
description
sheet, thickness 0.15 mm, size 50 × 50 mm, purity 96.%
manufacturer/tradename
Goodfellow 968-863-55
manufacturer/tradename
Goodfellow 432-258-60
manufacturer/tradename
Goodfellow 269-968-33
manufacturer/tradename
Goodfellow 391-208-14
packaging
pkg of 25
packaging
pkg of 10
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alumina