MilliporeSigma
Passer à
JRD1237
2-Bromo-1,3-bis(4-chlorophenyl)propane-1,3-dione
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
804,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
C15H9BrCl2O2
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
NACRES:
NA.21
804,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solid
functional group
bromo, chloro, ketone
SMILES string
BrC(C(C1=CC=C(Cl)C=C1)=O)C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O
InChI
1S/C15H9BrCl2O2/c16-13(14(19)9-1-5-11(17)6-2-9)15(20)10-3-7-12(18)8-4-10/h1-8,13H
InChI key
JFGUPYXLGREDOH-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
JRD1238JRD1240
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
bromo, chloro
functional group
bromo, fluoro, chloro, ketone
functional group
ketone, bromo, fluoro
Pictogrammes
Environment
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable