MilliporeSigma
Passer à
L168564
1-BENZOYL-5,6-BIS(DIBROMOMETHYL)-1H-1,2,3-BENZOTRIAZOLE
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
10MG
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
42,20 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
C15H9Br4N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
566.874
MDL number:
42,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​