MilliporeSigma
Passer à
PH011237
methyl 9-(2-oxiranyl)nonanoate
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H22O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.307
MDL number:
Other Notes