MilliporeSigma
Passer à
R191663
5-ALPHA-ANDROST-6-ENE-3-BETA,17-BETA-DIOL
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
240,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
C19H30O2
Poids moléculaire :
290.45
MDL number:
240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​