MilliporeSigma
Passer à
R278564
1,2-O-ISOPROPYLIDENE-BETA-L-IDOFURANOSE
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
42,20 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H16O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.224
MDL number:
42,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​