MilliporeSigma
Passer à
R808237
4-BR-2-(2-(((3-METHYLBENZOYL)AMINO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-PHENYLACRYLATE
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
10MG
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
42,20 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
C26H22BrN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
520.387
MDL number:
42,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​