Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
10MG | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 42,20 $ |
A propos de cet article
Formule linéaire :
C24H17ClF3N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
535.998
MDL number:
42,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderOther Notes