MilliporeSigma
Passer à
S278564
PHTHALIC ACID MONO-SEC-BUTYL ESTER
AldrichCPR
Offre promotionnelle disponible
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Dépenser 700 $ — Économiser 5 %; Dépenser 1 000 $ — Économiser 10 %; Dépenser 1 500 $ — Économiser 22 %*
Se connecter pour vérifier l'éligibilité. Acheter des Produits
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
155,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.243
MDL number:
155,00 $
Économisez Jusqu'à 22 %
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​