MilliporeSigma
Passer à
S450421
1-(4-METHOXYPHENYL)-1-CYCLOPROPANECARBONITRILE
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
50MG
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
42,20 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.216
MDL number:
42,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​