Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 40,40 $ |
A propos de cet article
Formule linéaire :
C15H14Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.198
MDL number:
40,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderOther Notes