MilliporeSigma
Passer à
S521663
METHYL 3-METHYL-2-THIOCYANATOBUTYRATE
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
42,20 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H11NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.235
MDL number:
42,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​