MilliporeSigma
Passer à
S636282
1-(2,6-DICHLOROPHENYL)-3-(3-PYRIDYLMETHYL)UREA
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
42,20 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H11Cl2N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.158
MDL number:
42,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​