MilliporeSigma
Passer à
S856436
1-BUTYRYL-3-(3,4-DICHLOROPHENYL)UREA
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
50MG
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
42,20 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H12Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.136
MDL number:
42,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​