MilliporeSigma
Passer à
S856479
1-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1,3,3-TRIMETHYLUREA
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
50MG
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
42,20 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H12Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.126
MDL number:
42,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​