MilliporeSigma
Passer à
S856487
1-(3,4-DICHLOROPHENYL)-3-FORMYLUREA
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
42,20 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H6Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.055
MDL number:
42,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​