MilliporeSigma
Passer à
T280690
N'-((1E)-6-METHOXY-3,4-DIHYDRO-1(2H)-NAPHTHALENYLIDENE)BENZENESULFONOHYDRAZIDE
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
42,20 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
C17H18N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.409
MDL number:
42,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​