MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC1998
Bide Pharmatech
2-Bromo-1-(2,6-difluorophenyl)ethanone
Synonyme(s) :
2-bromo-1-(2,6-difluorophenyl)ethanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H5O1Br1F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.03
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O/c9-4-7(12)8-5(10)2-1-3-6(8)11/h1-3H,4H2
Inchi Key
UZKLFNHMBFDXEN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid