MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC1C19
Bide Pharmatech
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Synonyme(s) :
2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H4N2Cl1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.58
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H4ClF3N2/c1-4-2-6(8(10,11)12)5(3-13)7(9)14-4/h2H,1H3
Inchi Key
LNJOJFNFYGSCCR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé