MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC1D2D
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Synonyme(s) :
3-bromo-6-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H4O2Br1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.01
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H4BrFO2/c8-5-1-2-6(9)4(3-10)7(5)11/h1-3,11H
Inchi Key
DAWSNYZORFNMGT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mot-clé