MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC2D85
Bide Pharmatech
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Synonyme(s) :
4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H4O1Br1F3
Poids moléculaire :
241.01
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3,12H
Inchi Key
PDPGERGWEOJVDC-UHFFFAOYSA-N