MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC2E68
Bide Pharmatech
5-Phenyl-5,8-dihydroindolo[2,3-c]carbazole
Synonyme(s) :
5-phenyl-5,8-dihydroindolo[2,3-c]carbazole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C24H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.4
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C24H16N2/c1-2-8-16(9-3-1)26-21-13-7-5-11-18(21)24-22(26)15-14-20-23(24)17-10-4-6-12-19(17)25-20/h1-15,25H
Inchi Key
NDGWKRXBXFUTMQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé