MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC2E95
Bide Pharmatech
1-Benzhydryl-3-phenylazetidine
Synonyme(s) :
1-benzhydryl-3-phenylazetidine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C22H21N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.42
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C22H21N/c1-4-10-18(11-5-1)21-16-23(17-21)22(19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,21-22H,16-17H2
Inchi Key
PAXDHGAELYIMBD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Benzhydryl-3-phenylazetidine
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé