MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC2F7A
Bide Pharmatech
Spiro[2.4]heptan-4-one
Synonyme(s) :
spiro[2.4]heptan-4-one
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H10O1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.16
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H10O/c8-6-2-1-3-7(6)4-5-7/h1-5H2
Inchi Key
JLRNROCUCFGKNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spiro[2.4]heptan-4-one
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé
Danger
Pictogrammes
Flame