MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC36C8
Bide Pharmatech
5-Iodo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Synonyme(s) :
5-iodo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H7N4I1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.06
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H7IN4/c1-12-2-4(8)5-6(9)10-3-11-7(5)12/h2-3H,1H3,(H2,9,10,11)
Inchi Key
VNFSLRASQZPDFQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-yellow or gray powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé