MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC3CF5
Bide Pharmatech
Methyl 5-bromo-2-ethylbenzoate
Synonyme(s) :
methyl 5-bromo-2-ethylbenzoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H11O2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.1
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-3-7-4-5-8(11)6-9(7)10(12)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3
Inchi Key
NYMZTCOVKDJUKT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 5-bromo-2-ethylbenzoate
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé