MilliporeSigma
BDPH9BCC3D24
Bide Pharmatech
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Synonyme(s) :
4-iodo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H5O1N1F3I1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.02
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H5F3INO/c8-7(9,10)13-6-3-4(12)1-2-5(6)11/h1-3H,12H2
Inchi Key
VDVMGAPDTJTWDH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)aniline