MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC41FC
Bide Pharmatech
2-Chloro-9H-purine
Synonyme(s) :
2-chloro-1H-purine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H3N4Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.56
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H3ClN4/c6-5-7-1-3-4(10-5)9-2-8-3/h1-2H,(H,7,8,9,10)
Inchi Key
JBMBVWROWJGFMG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown or pale-red to red solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-9H-purine
Mentions de précaution
Mot-clé