MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCC4850
Bide Pharmatech
1-(2-Chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride
Synonyme(s) :
1-(2-chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H16N2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.12
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H15ClN2.ClH/c1-9-4-6-10(3-2-8)7-5-9;/h2-7H2,1H3;1H
Inchi Key
NVYZDOQALWYSEJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé